Learn More
4,4’,4’’-trihydroxytriphénylméthane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15294794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15294794 100 g 100g
15284794 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15294794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450101000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 603-44-1
Formule moléculaire C19H16O3
Poids moléculaire (g/mol) 292.33
Numéro MDL MFCD00191589
Clé InChI WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4',4-methanetriyltriphenol, leucoaurin, 4,4',4-trihydroxytriphenylmethane, leucoaurine, leucaurin, phenol, methylidynetris, 4-bis 4-hydroxyphenyl methyl phenol, 4,4',4-methylidynetriphenol, 4,4',4-methylidynetrisphenol, phenol, 4,4',4-methylidynetris
CID PubChem 69047
Nom IUPAC 4-[bis(4-hydroxyphényl)méthyl]phénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4', 4''-Trihydroxytriphenylmethane
Point de fusion 244.0°C to 246.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 292.33
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4