Learn More
4,4‘ ,4‘’-alcool triméthyltrityle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397685
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397685 25 g 25g
11387685 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397685 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02392.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3247-00-5 | C22H22O | 302.417 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3247-00-5
Formule moléculaire C22H22O
Poids moléculaire (g/mol) 302.417
Numéro MDL MFCD00014919
Clé InChI DNWQXZDDISHGRM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4',4-trimethyltrityl alcohol, tris 4-methylphenyl methanol, methanol, tri-p-tolyl, tri-p-tolylmethanol, tri p-tolyl methanol, 4,4'-dimethyl-4-methyltrityl alcohol, benzenemethanol, 4-methyl-.alpha.,.alpha.-bis 4-methylphenyl, acmc-20amt7, tris 4-methylphenyl methan-1-ol, 4,4-trimethyltriphenylmethanol
CID PubChem 76733
Nom IUPAC Tris(4-méthylphényl)méthanol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=C(C=C2)C)(C3=CC=C(C=C3)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4',4''-Trimethyltrityl alcohol
Point de fusion 92°C to 96°C
Quantité 25 g
Beilstein 2055803
Poids de la formule 302.42
Pourcentage de pureté ≥98%