Learn More
4,4,5,5-tétraméthyl-2-(2-méthyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 11376785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11376785 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10306234 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11376785 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC55439CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 864776-02-3
Formule moléculaire C11H17BO3
Poids moléculaire (g/mol) 208.06
Numéro MDL MFCD09879905
Clé InChI JMLBPHNESOKSEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methylfuran-3-yl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methylfuran-3-boronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane,4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furanyl, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, pubchem18438, 2-2-methylfur-3-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl 3-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methylfuran-3-yl boronate
CID PubChem 24229547
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-(2-méthylfurane-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1=C(C=CO1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-3-furyl)-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 90%