Learn More
4,4,5,5-tetraméthyl-2-[2-(phénoxyméthyl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10624595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10624595 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10423024 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10624595 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58539CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 912569-55-2
Formule moléculaire C19H23BO3
Poids moléculaire (g/mol) 310.20
Numéro MDL MFCD09064986
Clé InChI DTPMFYHICLWUGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-phenoxymethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 24229585
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[2-phénoxyméthyl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1COC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[2-(phenoxymethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 310.2
Pourcentage de pureté 97%