Learn More
4,4,5,5-tetraméthyl-2-[4-(thien-2-ylméthyl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10707695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10707695 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10002084 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707695 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC70639CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1007847-76-8
Formule moléculaire C17H21BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 300.22
Numéro MDL MFCD11841077
Clé InChI OPJUSDABOPHYPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thien-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-thien-2-ylmethyl benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-thiophen-2-yl methyl phenyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 43811052
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-[4-(thiophène-2-ylméthyl)phényl]-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(CC2=CC=CS2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4,5,5-Tetramethyl-2-[4-(thien-2-ylmethyl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 300.23
Pourcentage de pureté 97%