Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane, 97%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(naphthalen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 256652-04-7 |
| Formule moléculaire | C16H19BO2 |
| Numéro MDL | MFCD05663868 |
| Quantité | 1 g |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=C(C=CC=C2)C=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 254.13 |
| Pourcentage de pureté | 97% |