Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 24388-23-6 |
| Formule moléculaire | C12H17BO2 |
| Numéro MDL | MFCD00966985 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | CC1(C)C(C)(C)OB(C2=CC=CC=C2)O1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 204.07 |
| Pourcentage de pureté | 95% |