Learn More
4-[4-[(5S)-5-Phthalimidométhyl-2-oxo-3-oxazolidinyl]phényl]-3-morpholinone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-[((5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl)methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| CAS | 446292-08-6 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Formule moléculaire | C22 H19 N3 O6 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione','2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-, 2-[[(5S)-2-Oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H19N3O6/c26-19-13-30-10-9-23(19)14-5-7-15(8-6-14)24-11-16(31-22(24)29)12-25-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(25)28/h1-8,16H,9-13H2/t16-/m1/s1 |
| SMILES | O=C1COCCN1c2ccc(cc2)N3C[C@H](CN4C(=O)c5ccccc5C4=O)OC3=O |
| Nom IUPAC | 2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phényl]-1,3-oxazolidin-5-yl]méthyl]isoindole-1,3-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 421.4 |
| Afficher plus |