Learn More
[Acide 4-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phényl]arsonique (> 90%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [4-[(4,6-Dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]phenyl]arsonic Acid |
| CAS | 69239-50-5 |
| Formule moléculaire | C11 H22 N2 O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | N-(4,6-Dichloro-s-triazin-2-yl)arsanilic Acid, NSC 13777 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H22N2O4/c1-3-17-10(14)8-13-7-5-4-6-9(12)11(15)16-2/h9,13H,3-8,12H2,1-2H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)CNCCCC[C@H](N)C(=O)OC |
| Nom IUPAC | méthyl (2S)-2-amino-6-[(2-éthoxy-2-oxoéthyl)amino] partenaire |
| Poids moléculaire (g/mol) | 246.303 |
| Poids de la formule | 246.158 |