Learn More
4-(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)morpholine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15490528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490528 250 mg 250mg
15480528 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54171.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10397-13-4
Formule moléculaire C8H9Cl2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 234.08
Numéro MDL MFCD05022359
Clé InChI OXCOCPRVQUEIOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4,6-dichloropyrimidin-2-yl morpholine, 4-4,6-dichloro-pyrimidin-2-yl-morpholine, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidyl morpholine, 2-morpholino-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-dichloro-2-morpholinopyrimidine, 2-4-morpholino-4,6-dichloropyrimidine, morpholine,4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl, morpholine, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl, 4-4,6-dichloro-2-pyrimidinyl morpholine, pubchem21502
CID PubChem 2772068
Nom IUPAC 4-(4,6-dichloropyrimidine-2-yl)morpholine
SMILES ClC1=CC(Cl)=NC(=N1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4,6-Dichloro-2-pyrimidinyl)morpholine
Quantité 250 mg
Poids de la formule 234.08
Pourcentage de pureté 97%