Learn More
Chlorure de 4-(4,6-diméthoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-méthylmorpholinium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10405415 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10405415 25 g Flacon en verre 25g
10419802 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10405415 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 348960250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3945-69-5 | C10H17ClN4O3 | 276.72 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3945-69-5
Formule moléculaire C10H17ClN4O3
Poids moléculaire (g/mol) 276.72
Numéro MDL MFCD03613550
Clé InChI BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
CID PubChem 2734059
SMILES [Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4, 6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 118°C to 120°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Nom IUPAC 4-(4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine-2-yl)-4-méthylmorpholine-4-ium ; chlorure
Poids de la formule 276.72
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4,6-Dimethoxy[1.3.5]triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.