Learn More
Acide 4-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)pipéridin-1-yl]-4-oxobutanoïque, TRC
Code produit 30401151
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401151 1 g 1g
30393138 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30401151 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF0564501G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]-4-oxobutanoic Acid
CAS 1017384-80-3
Formule moléculaire C16 H17 F N2 O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C16H17FN2O4/c17-11-1-2-12-13(9-11)23-18-16(12)10-5-7-19(8-6-10)14(20)3-4-15(21)22/h1-2,9-10H,3-8H2,(H,21,22)
SMILES OC(=O)CCC(=O)N1CCC(CC1)c2noc3cc(F)ccc23
Nom IUPAC acide 4-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridine-1-yl]-4-oxobutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 320.316
Poids de la formule 320.117