Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-(4-Acétyl-1-pipérazinyl)benzèneboronique 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435256
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435256 1 g 1g
15445256 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435256 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59771.03
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1218791-38-8 | Molecular Formula: C18H27BN2O3 | Molecular Weight: 330.235 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1218791-38-8
Formule moléculaire C18H27BN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 330.235
Numéro MDL MFCD13195756
Clé InChI VRZVSHHLWMAHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethanone, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1-piperazinyl ethanone, 4-4-acetyl-1-piperazinyl phenylboronicacidpinacolester, 4-4-acetylpiperazino phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-acetyl-1-piperazinyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1-4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl piperazin-1-yl ethan-1-one
CID PubChem 53217141
Nom IUPAC 1-[4-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]pipérazine-1-yl]éthanone
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)N3CCN(CC3)C(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 330.23
Pourcentage de pureté 95%