Learn More
1,1-dioxyde de 4-(4’-aminobenzyl)thiomorpholine, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10384482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10384482 250 mg 250mg
10292932 1 g 1g
10108504 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10384482 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00124CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 263339-24-8
Formule moléculaire C11H16N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 240.32
Numéro MDL MFCD03407300
Clé InChI TZMCILRCGMFRJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4'-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl methyl aniline, 4-1,1-dioxo-4-thiomorpholinyl methyl phenyl amine, 4-4-aminophenyl methyl-1??-thiomorpholine-1,1-dione, 4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-4-aminobenzyl-thiomorpholine-1,1-dioxide, 4-4-amino-benzyl-thiomorpholine 1,1-dioxide, 4-1,1-dioxo-thiomorpholin-4-yl-methyl-aniline
CID PubChem 2779682
Nom IUPAC 4-[(1,1-dioxo-1,4-thiazinan-4-yl)méthyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(CN2CCS(=O)(=O)CC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4'-Aminobenzyl)thiomorpholine 1, 1-dioxide
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 240.33
Pourcentage de pureté 90%