Learn More
Acide 4-(4-aminophényl)butyrique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Aminophenyl)butyric Acid |
| CAS | 15118-60-2 |
| Formule moléculaire | C10H13NO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-(p-Aminophenyl)butyric Acid, 4-Aminobenzenebutanoic Acid, NSC 27531 |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13) |
| SMILES | Nc1ccc(CCCC(=O)O)cc1 |
| Nom IUPAC | acide 4-(4-aminophényl)butanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.22 |
| Poids de la formule | 179.0946 |