Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique d’acide 4-(4-anilinophénylazo)benzènesulfonique, qualité indicatrice
Code produit 10006722 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10006722 25 g 25g
10015490 100 g 100g
10552764 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10006722 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 401260250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 554-73-4 | C18H14N3NaO3S | 375.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 554-73-4
Formule moléculaire C18H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 375.38
Numéro MDL MFCD00038130
Clé InChI MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme orange iv, tropaeolin oo, orangeiv, acid orange 5, diphenylamine orange, tropaeolin, unii-vr8q3r288w, tropeolin oo, orange n, solar orange iv
CID PubChem 23668839
Nom IUPAC Sodium ; 4-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Couleur Ocre à orange
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 9955
Poids de la formule 375.38
Qualité Extra pur
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.