Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel sodique d’acide 4-(4-anilinophénylazo)benzènesulfonique, qualité indicatrice
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt |
| Couleur | Ocre à orange |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 kg |
| Merck Index | 15, 9955 |
| Poids de la formule | 375.38 |
| Qualité | Extra pur |
| Forme physique | Poudre |
Sicherheit und Handhabung
- 4-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, indicator grade
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.