Learn More
Acide 4,4’-azobis(4-cyanovalérique), 98 %, contenant env. 18 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435136
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435136 25 g 25g
15445136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59611.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2638-94-0 | C12H16N4O4 | 280.284 g/mol
4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid) is used as a free radical imitator in polymer synthesis such as polyvinyl chloride, polyacrylonitrile, polyvinyl alcohol and synthetic fibers. It is utilized for both heterogeneous and homogenous free-radical polymerizations, and as an initiator in reversible addition-fragmentation chain transfer polymerization (RAFT). It is also used as a blowing agent for plastics and elastomers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4,4′L’acide -azobis(4-cyanovalérique) est utilisé comme imitateur de radicaux libres dans la synthèse de polymères, comme le chlorure de polyvinyle, le polyacrylonitrile, l’alcool polyvinylique et les fibres synthétiques. Il est utilisé pour les polymérisations de radicaux libres hétérogènes et homogènes, et comme initiateur de la polymérisation par transfert de chaînes d’addition-fragmentation (RAFT) réversible. Il est également utilisé comme agent d’expansion pour les plastiques et les élastomères.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Photosensible. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2638-94-0
Formule moléculaire C12H16N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 280.284
Numéro MDL MFCD00002799
Clé InChI VFXXTYGQYWRHJP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-azobis 4-cyanovaleric acid, azobis cyanovaleric acid, 4,4'-diazene-1,2-diyl bis 4-cyanopentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyanopentanoic acid, acva, 4,4-azobis 4-cyanovaleric acid, valeric acid, 4,4'-azobis 4-cyano, pentanoic acid, 4,4'-azobis 4-cyano, 4,4'-azobis 4-cyano valeric acid acva
CID PubChem 92938
Nom IUPAC Acide 4-[(4-carboxy-2-cyanobutan-2-yl)diazényl]-4-cyanopentanoïque
SMILES CC(CCC(=O)O)(C#N)N=NC(C)(CCC(=O)O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid)
Point de fusion 118°C to 125°C (decomposition)
Notes de pourcentage du dosage Contient jusqu’à ≈18 % d’eau
Formule linéaire HOCOCH2CH2C(CH3)(CN)N=NC(CH3)(CN)CH2CH2COOH
Numéro UN UN1325
Beilstein 1729856
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 25 g
Poids de la formule 280.28
Sensibilité Light sensitive
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Azobis(4-cyanovaleric acid), cont. ca 18% water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • SubstanC & Des et mélanges autoréaC & Dtifs Type C et D
Mention de danger
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4,4'-azobis[4-cyano-pentanoic acid