Learn More
4,4’-azodianiline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10762202 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10762202 5 g Flacon en verre 5g
10279400 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10762202 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 401580050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 538-41-0 | C12H12N4 | 212.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-41-0
Formule moléculaire C12H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 212.26
Numéro MDL MFCD00041892
Clé InChI KQIKKETXZQDHGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-azodianiline, p-azoaniline, p-diaminoazobenzene, 4,4'-diaminoazobenzene, azodianiline, p'-amino-p-aminoazobenzene, 4,4'-azobisbenzenamine, benzenamine, 4,4'-azobis, 4,4-azodianiline, 4,4'-diazenediylbisaniline
CID PubChem 10855
Nom IUPAC 4-[(4-aminophényl)diazényl]aniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(N)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Azodianiline
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 245°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Merck Index 15, 2979
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,very soluble in benzene and chloroform
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Azodianiline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P405-Garder sous clef.