Learn More
4,4'-Azodianiline, TRC
Code produit 30137409
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137409 250 mg 250mg
30133944 500 mg 500mg
30005495 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA940000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-41-0
Formule moléculaire C12H12N4
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
Synonyme 4,4'-(1,2-Diazenediyl)bis-benzenamine, 4,4'-Azodi-aniline, 4,4'-Azobis-benzenamine, 4,4'-Diaminoazobenzene, NSC 17103, p,p'-Diaminoazobenzene, p-Azoaniline, p-Diaminoazobenzene, p'-Amino-p-aminoazobenzene;
SMILES Nc1ccc(cc1)N=Nc2ccc(N)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Azodianiline
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.1062