Learn More
4-(4-Benzyloxy-5-bromo-2-pyrimidinyl)morpholine, 95 %
Code produit 15407635
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15407635 250 mg 250mg
11491470 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15407635 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26911.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 885952-23-8
Formule moléculaire C15H16BrN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 350.216
Numéro MDL MFCD06798240
Clé InChI DMIIRAXOFYSJQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-benzyloxy-5-bromopyrimidin-2-yl morpholine, 4-4-benzyloxy-5-bromo-2-pyrimidinyl morpholine, 4-benzyloxy-5-bromo-2-morpholin-4-yl-pyrimidine, morpholine,4-5-bromo-4-phenylmethoxy-2-pyrimidinyl
CID PubChem 42552971
Nom IUPAC 4-(5-bromo-4-phénylméthoxypyrimidine-2-yl)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C(=N2)OCC3=CC=CC=C3)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Benzyloxy-5-bromo-2-pyrimidinyl)morpholine
Point de fusion 114°C to 116°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 350.21
Pourcentage de pureté 95%