Learn More
4,4’-biphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782021 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782021 25 g Flacon en plastique 25g
10452845 10 g Flacon en verre 10g
10614852 100 g Flacon en plastique 100g
10217163 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10782021 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173670250
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 92-88-6 | C12H10O2 | 186.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-88-6
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Numéro MDL MFCD00002348
Clé InChI VCCBEIPGXKNHFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-dihydroxybiphenyl, 4,4'-biphenol, 4,4'-biphenyldiol, biphenyl-4,4'-diol, 1,1'-biphenyl-4,4'-diol, p,p'-biphenol, p,p'-diphenol, antioxidant dod, 4,4'-dioxydiphenyl, p-dihydroxydiphenyl
CID PubChem 7112
ChEBI CHEBI:34367
Nom IUPAC 4-(4-hydroxyphényl)phénol
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Biphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 278°C to 283°C
Couleur Beige à blanc ou gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C12H10O2
Formule linéaire HOC6H4C6H4OH
Quantité 25 g
Beilstein 06, 991
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Biphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.