Learn More
Acide 4,4'-biphényldicarboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10463365 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10463365 5 g Flacon en verre 5g
10772264 1 g Flacon en verre 1g
10360864 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10463365 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387300050
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 787-70-2 | C14H10O4 | 242.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 787-70-2
Formule moléculaire C14H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 242.23
Numéro MDL MFCD00002554
Clé InChI NEQFBGHQPUXOFH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4,4'-biphenyldicarboxylic acid, 1,1'-biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid, 4-4-carboxyphenyl benzoic acid, 4,4'-bibenzoic acid, 4,4'-diphenic acid, 4,4'-dicarboxybiphenyl, p,p'-diphenic acid, usaf do-69, bibenzoic acid
CID PubChem 13084
Nom IUPAC Acide4-(4-carboxyphényl) benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Biphenyldicarboxylic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 300.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H4COOH)2
Quantité 5 g
Poids de la formule 242.23
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.