Learn More
Acide 4-(4-biphényl)-4-oxobutyrique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15477038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15477038 1 g 1g
15487038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15477038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60557.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 36330-85-5 | C16H14O3 | 254.285 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36330-85-5
Formule moléculaire C16H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 254.285
Numéro MDL MFCD00056701
Clé InChI ZPAKPRAICRBAOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fenbufen, lederfen, cinopal, bufemid, napanol, 4-4-biphenylyl-4-oxobutyric acid, 3-4-phenylbenzoyl propionic acid, 3-4-biphenylylcarbonyl propionic acid, 4-biphenyl-4-yl-4-oxobutanoic acid, gamma-oxo 1,1'-biphenyl-4-butanoic acid
CID PubChem 3335
ChEBI CHEBI:31599
Nom IUPAC Acide 4-Oxo--(-phenylphényl)butanoic4-(4-phenylphényl)butanoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)CCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Biphenylyl)-4-oxobutyric acid
Point de fusion 184°C to 187°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 254.28
Pourcentage de pureté 96%