Learn More
4,4’-bis(3-aminophénoxy)diphénylsulfone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11473407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11473407 1000 g 1000g
11483407 50 g 50g
11493407 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17194.0B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30203-11-3
Formule moléculaire C24H20N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 432.49
Numéro MDL MFCD00054738
Clé InChI WCXGOVYROJJXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenylene bis oxy dianiline, bis 4-3-aminophenoxy phenyl sulfone, 4,4'-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, benzenamine, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy bis, 4,4-bis 3-aminophenoxy diphenyl sulfone, 3-4-4-3-aminophenoxy benzenesulfonyl phenoxy aniline, 4-3-aminophenoxy-1-4-3-aminophenoxy phenyl sulfonyl benzene, acmc-209hds, 3,3'-sulfonylbis 4,1-phenyleneoxy dianiline
CID PubChem 121657
Nom IUPAC 3-[4-[4-(3-Aminophénoxy)phényl]sulfonylphénoxy]aniline
SMILES NC1=CC(OC2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)C2=CC=C(OC3=CC(N)=CC=C3)C=C2)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Bis(3-aminophenoxy)diphenyl sulfone
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 1000 g
Poids de la formule 432.5
Pourcentage de pureté 95%