Learn More
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485956
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485956 100 g 100g
11475956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485956 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22288.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-93-7
Formule moléculaire C21H28N2O
Poids moléculaire (g/mol) 324.47
Numéro MDL MFCD00009044
Clé InChI VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
CID PubChem 66663
Nom IUPAC bis[4-(diéthylamino)phényl]méthanone
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Point de fusion 93°C to 95°C
pH 4 to 6
Point d’éclair 151°C (303°F)
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2148611
Poids de la formule 324.47
Pourcentage de pureté 99%