Learn More
4,4’-bis(diéthylamino)benzophénone, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10512581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10512581 25 g Flacon en verre 25g
10347350 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10512581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170810250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 90-93-7 | C21H28N2O | 324.47 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-93-7
Formule moléculaire C21H28N2O
Poids moléculaire (g/mol) 324.47
Numéro MDL MFCD00009044
Clé InChI VYHBFRJRBHMIQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-bis diethylamino benzophenone, michler's ethyl ketone, bis 4-diethylamino phenyl methanone, methanone, bis 4-diethylamino phenyl, 4,4'-tetraethyldiamino benzophenone, p,p'-bis diethylamino benzophenone, p,p'-tetraethyldiamino benzophenone, ethyl michler ketone
CID PubChem 66663
Nom IUPAC bis[4-(diéthylamino)phényl]méthanone
SMILES CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4′-Bis(diethylamino)benzophenone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 93.0°C to 95.0°C
Point d’éclair 151°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(C2H5)2NC6H4]2CO
Quantité 25 g
Beilstein 14, 98
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 324.45
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Granules cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.