Learn More
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone, TRC
Code produit 30346846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346846 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30346846 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB416065500MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone
CAS 90-93-7
Formule moléculaire C21 H28 N2 O
Quantité 500 mg
Synonyme Benzophenone, 4,4'-bis(diethylamino)- (6CI,7CI,8CI), Bis[4-(diethylamino)phenyl]methanone, 4,4-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-(Tetraethyldiamino)benzophenone, 4,4'-Bis(N,N-diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamine)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)benzophenone, 4,4'-Bis(diethylamino)diphenyl ketone, 4,4'-Diethylaminobenzophenone, 4',4-Bis(diethylamino)benzophenone, Doublecure EMK, EAB, EAB (benzophenone), EAB-SS, EABF, Ethyl Michler ketone, JRCure EMK, Kayacure EAB, Michler's ethyl ketone, N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, NSC 36365, Narucure CS, SB-PI 701, p,p'-Bis(diethylamino)benzophenone, p,p'-Tetraethyldiaminobenzophenone
Formule InChI InChI=1S/C21H28N2O/c1-5-22(6-2)19-13-9-17(10-14-19)21(24)18-11-15-20(16-12-18)23(7-3)8-4/h9-16H,5-8H2,1-4H3
SMILES CCN(CC)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(cc2)N(CC)CC
Nom IUPAC bis[4-(diéthylamino)phényl]méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 324.46
Poids de la formule 324.2202