Learn More
4,4'-bis(diméthylamino)benzil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10289880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10289880 1 g Flacon en verre 1g
10045780 5 g Flacon en verre 5g
11975321 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10289880 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402390010
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 17078-27-2 | C18H20N2O2 | 296.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17078-27-2
Formule moléculaire C18H20N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 296.36
Clé InChI AVFUVYIDYFXFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4'-bis dimethylamino benzil, 1,2-bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, ethandione, bis 4-dimethylamino phenyl, bis 4-dimethylamino phenyl ethane-1,2-dione, acmc-209e1j, benzil-based compound, 35, bis n,n-dimethylamino benzil, 4,4/'-bis dimethylamino benzil, bis 4-dimethylamino phenyl diketone
CID PubChem 222570
Nom IUPAC 1,2-bis[4-(diméthylamino)phényl]éthane-1,2-dione
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=C(C=C2)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzil
Point de fusion 200.0°C to 204.0°C
Couleur Vert à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 296.36
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline