Learn More
4,4’-bis(diméthylamino)benzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10225500 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
10225500 5 g Flacon en verre 5g
10317730 100 g Flacon en verre 100g
10615032 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10225500 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 164490050
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 90-94-8
Formule moléculaire C17H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 268.36
Numéro MDL MFCD00008312
Clé InChI VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
CID PubChem 7031
ChEBI CHEBI:82347
Nom IUPAC Bis[4-(diméthylamino)phényl]méthanone
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 171°C to 176°C
Couleur Bleu ou gris
Point d’ébullition >360°C
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2NC6H4]2CO
Quantité 5 g
Beilstein 14, 89
Fieser 02,285
Merck Index 15, 6526
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,warm benzene and ether
Poids de la formule 268.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Hazard Statement
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.