Learn More
4,4’-bis(diméthylamino)benzophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10615032 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10615032 500 g Flacon en verre 500g
10225500 5 g Flacon en verre 5g
10317730 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10615032 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 164495000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 90-94-8 | C17H20N2O | 268.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90-94-8
Formule moléculaire C17H20N2O
Poids moléculaire (g/mol) 268.36
Numéro MDL MFCD00008312
Clé InChI VVBLNCFGVYUYGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme michler's ketone, 4,4'-bis dimethylamino benzophenone, michler ketone, bis 4-dimethylamino phenyl methanone, p,p'-michler's ketone, michlers ketone, methanone, bis 4-dimethylamino phenyl, tetramethyldiaminobenzophenone, p,p'-bis dimethylamino benzophenone
CID PubChem 7031
ChEBI CHEBI:82347
Nom IUPAC Bis[4-(diméthylamino)phényl]méthanone
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=C(C=C1)N(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4, 4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 171°C to 176°C
Couleur Bleu ou gris
Point d’ébullition >360°C
Point d’éclair 220°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)2NC6H4]2CO
Quantité 500 g
Beilstein 14, 89
Fieser 02,285
Merck Index 15, 6526
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,warm benzene and ether
Poids de la formule 268.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4,4'-Bis(dimethylamino)benzophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.