Learn More
4,4’-Bis(maleoylamino)azobenzene, TRC
Code produit 30180202
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30180202 250 mg 250mg
30180019 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30180202 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB497250250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77280-58-1
Formule moléculaire C20H12N4O4
Poids moléculaire (g/mol) 372.33
Synonyme 1,1'-(1,2-Diazenediyldi-4,1-phenylene)bis-1H-pyrrole-2,5-dione, N,N'-(azodi-p-phenylene)dimaleimide;
Nom IUPAC (E)-1,1'-(diazene-1,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(1H-pyrrole-2,5-dione)
SMILES O=C1C=CC(N1C(C=C2)=CC=C2/N=N/C3=CC=C(N4C(C=CC4=O)=O)C=C3)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Bis(maleoylamino)azobenzene
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C20H12N4O4/c25-17-9-10-18(26)23(17)15-5-1-13(2-6-15)21-22-14-3-7-16(8-4-14)24-19(27)11-12-20(24)28/h1-12H/b22-21+
Poids de la formule 372.09
Pourcentage de pureté >95%