Learn More
4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)acide boronique de benzène, ester de pinacol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439315
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439315 1 g 1g
15449315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51743.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 936694-19-8 | C22H35BN2O4 | 402.342 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 936694-19-8
Formule moléculaire C22H35BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 402.342
Numéro MDL MFCD16294502
Clé InChI AAEYFMAHSYKHGD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-4-boc-piperazinomethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-4-boc-1-piperazinylmethyl benzeneboronic acid pinacol ester, amtb122, 4-4-boc-piperazinemethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-4-boc-piperazine methyl phenylboronic acid pinacol ester, tert-butyl 4-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzyl piperazine-1-carboxylate
CID PubChem 53216820
Nom IUPAC tert-butyle 4-[[4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)phényle]méthyle]pipérazine-1-carboxylate
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN3CCN(CC3)C(=O)OC(C)(C)C
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Boc-1-piperazinylmethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Beilstein 18669672
Poids de la formule 402.34
Pourcentage de pureté 95%