Learn More
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10341370
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10341370 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10341370 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00328DA
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)aniline
CAS 681441-17-8
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule moléculaire C9H8BrN3
Numéro MDL MFCD08436686
Quantité 1 g
Synonyme 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazol-1-yl aniline, 4-4-bromopyrazolyl phenylamine
Clé InChI HCCGFLDVFPCSOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1)N1C=C(Br)C=N1
Nom IUPAC 4-(4-bromopyrazol-1-yl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 238.09
CID PubChem 19576898
Poids de la formule 238.09