Learn More
Chlorure de 4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonyl chloride |
| CAS | 1174064-62-0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C9H6BrClN2O2S |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromopyrazol-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl-benzenesulfonyl chloride, 4-4-bromo-1h-pyrazol-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride |
| Clé InChI | LRYXAJMNOSSJDD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=CC=C1N2C=C(C=N2)Br)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de 4-(4-bromopyrazol-1-yl)benzènesulfonyle |
| Show More |