Learn More
4-(4-bromophénoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15474317
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15474317 5 g 5g
15464317 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15474317 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H31702.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 69240-56-8 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69240-56-8
Formule moléculaire C13H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 277.117
Numéro MDL MFCD08276811
Clé InChI WMDDJOBNAOVSLP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-bromophenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy benzaldehyde, 4-4-bromo-phenoxy-benzaldehyde, acmc-20amwk
CID PubChem 10636240
Nom IUPAC 4-(4-bromophénoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC2=CC=C(C=C2)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(4-Bromophenoxy)benzaldehyde
Point de fusion 69°C to 73°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3077
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 277.12
Pourcentage de pureté 97%