Learn More
4-(4-bromophényl)-1,2,3-thiadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10772093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10772093 1 g Flacon en verre ambré 1g
10522842 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10772093 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC16410DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 40753-13-7
Formule moléculaire C8H5BrN2S
Poids moléculaire (g/mol) 241.106
Numéro MDL MFCD00084907
Clé InChI HGWOTVRPRHVJQK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 218520
Nom IUPAC 4-(4-bromophényl)thiadiazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSN=N2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Bromophenyl)-1, 2, 3-thiadiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 4-4-bromophenyl-1,2,3-thiadiazole, 1,2,3-thiadiazole, 4-4-bromophenyl, 1,2,3-thiadiazole,4-4-bromophenyl, 4-4-bromophenyl thiadiazole
Poids de la formule 241.11
Pourcentage de pureté 97%