Learn More
4-(4-Bromophényl)-4-diméthylaminocyclohexanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Bromophenyl)-4-dimethylaminocyclohexanone |
| CAS | 65619-52-5 |
| Formule moléculaire | C14H18BrNO |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 4-(4-Bromophenyl)-4-(dimethylamino)cyclohexanone |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H18BrNO/c1-16(2)14(9-7-13(17)8-10-14)11-3-5-12(15)6-4-11/h3-6H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | O=C1CCC(N(C)C)(C2=CC=C(Br)C=C2)CC1 |
| Nom IUPAC | 4-(4-bromophényl)-4-(diméthylamino)cyclohexan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 296.2 |
| Poids de la formule | 295.06 |