Learn More
4-(4'-Bromophényl)-4-hydroxypipéridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine |
| CAS | 57988-58-6 |
| Formule moléculaire | C11H14BrNO |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2 |
| SMILES | OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2 |
| Nom IUPAC | 4-(4-brophényl)pipéridine-4-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 256.14 |
| Poids de la formule | 255.0259 |