Learn More
4-(4'-Bromophényl)-4-hydroxypipéridine, TRC
Code produit 30330336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30330336 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30330336 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB687462250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine
CAS 57988-58-6
Formule moléculaire C11H14BrNO
Quantité 250 mg
Synonyme 4-(4-Bromophenyl)-4-piperidinol, 4-(4-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(4'-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-(p-Bromophenyl)-4-hydroxypiperidine, 4-Hydroxy-4-(4-bromophenyl)piperidine
Formule InChI InChI=1S/C11H14BrNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Br)cc2
Nom IUPAC 4-(4-brophényl)pipéridine-4-ol
Poids moléculaire (g/mol) 256.14
Poids de la formule 255.0259