Learn More
Acétophénone 4’-(4-bromophényl), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353257 100 g 100g
11343257 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353257 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13798.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5731-01-1 | C14H11BrO | 275.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5731-01-1
Numéro MDL MFCD00143242
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-(4-Bromophenyl)acetophenone
Point de fusion 125°C to 127°C
Formule moléculaire C13H8FO2
Quantité 100 g
Beilstein 2048590
Synonyme 4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
Clé InChI LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Nom IUPAC Acide4-(4-fluorophényl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 215.20
CID PubChem 2782689
Poids de la formule 275.15
Pourcentage de pureté 97%