Learn More
Acide 4-[4-[(butylamino)carbonyl]-2-[[(2,4-dichlorophényl)sulfonyl]amino]phénoxy]-3-méthoxybenzèneacétique, TRC
Code produit 30316354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30316354 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30316354 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA57655550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-((Butylamino)carbonyl)-2-(((2,4-dichlorophenyl)sulfonyl)amino)phenoxy)-3-methoxy-benzeneacetic Acid
CAS 1027847-67-1
Formule moléculaire C26H26Cl2N2O7S
Quantité 50 mg
Synonyme AMG 009
SMILES CCCCNC(=O)c1ccc(Oc2ccc(CC(=O)O)cc2OC)c(NS(=O)(=O)c3ccc(Cl)cc3Cl)c1
Poids moléculaire (g/mol) 581.46
Poids de la formule 580.0838