Learn More
4-[4-(chlorométhyl)pipéridino]thieno[3,2-d]pyrimidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10707125
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10707125 250 mg Flacon en verre ambré -
10717125 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10707125 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC63824CB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 912569-69-8
Formule moléculaire C12H14ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 267.78
Numéro MDL MFCD09702414
Clé InChI FWDQRROENFHLAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chloromethyl piperidino thieno 3,2-d pyrimidine, 4-4-chloromethyl piperidin-1-yl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloromethyl-1-thieno 3,2-d pyrimidin-4-yl piperidine
CID PubChem 24229710
Nom IUPAC 4-(chlorométhyle)-1-{thieno[3,2-d]pyrimidine-4-yl}pipéridine
SMILES ClCC1CCN(CC1)C1=C2SC=CC2=NC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(Chloromethyl)piperidino]thieno[3, 2-d]pyrimidine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 267.78
Pourcentage de pureté 97%