Learn More
4-(4-Chlorophénoxy)-3-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448315 1 g 1g
15458315 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15448315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33106.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57688-17-2
Formule moléculaire C13H9ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 287.666
Numéro MDL MFCD01908501
Clé InChI LEIVFIRDFAJXDA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl, pubchem2956, 4-4-chloranylphenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-4-chlorophenoxy-3-trifluoromethyl phenylamine
CID PubChem 726092
Nom IUPAC 4-(4-chlorophénoxy)-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1OC2=C(C=C(C=C2)N)C(F)(F)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenoxy)-3-(trifluoromethyl)aniline
Indice de réfraction 1.565
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 287.67
Pourcentage de pureté 97%