Learn More
4-(4-chlorophényl)-4-hydroxypiperidine, 99+ %, cristalline, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10319020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10319020 5 g Flacon en verre -
10309020 1 g Flacon en verre 1g
10129793 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10319020 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296840050
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 39512-49-7 | C11H15Cl2NO | 248.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39512-49-7
Formule moléculaire C11H15Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 248.15
Numéro MDL MFCD00006001
Clé InChI PXAJMBHRLGKPQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-4-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-4-chlorophenyl-4-piperidinol, 4-chlorophenyl-4-hydroxylpiperidine, 4-p-chlorophenyl-4-hydroxypiperidine, 4-p-chlorophenyl piperidin-4-ol, 4-piperidinol, 4-4-chlorophenyl, haloperidol metabolite i, unii-und92fks0w, 4-hydroxy-4-4-chlorophenyl piperidine
CID PubChem 38282
Nom IUPAC 4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol
SMILES [H+].[Cl-].OC1(CCNCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidine
Absorbance (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell), (1 w/v% soln. in DMF) (1 cm silica cell) at 0nm, 0.05 max. at 440nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 139°C to 141°C
Couleur Blanc crème à blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C, 2 hrs, 760mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 340mg/l (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,2-propanol,dmf,,acetone and dichloromethane
Poids de la formule 211.69
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(4-chlorophenyl)piperidin-4-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.