Learn More
4-(4-Chlorophényl)-4-hydroxypipéridine, TRC
Code produit 17993165
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17993165 5 g 5g
17902335 100 mg 100mg
17950975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17993165 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3784805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39512-49-7
Formule moléculaire C11 H14 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 211.69
Synonyme 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol, Loperamide Hydrochloride Imp. C (EP)
Nom IUPAC 4-(4-chlorophényl)pipéridine-4-ol
SMILES OC1(CCNCC1)c2ccc(Cl)cc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)piperidin-4-ol
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H14ClNO/c12-10-3-1-9(2-4-10)11(14)5-7-13-8-6-11/h1-4,13-14H,5-8H2
Poids de la formule 211.0764