Learn More
4-(4-Chlorophényl)but-3-én-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one |
| CAS | 3160-40-5 |
| Formule moléculaire | C10H9OCl |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+ |
| SMILES | CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | (E)-4-(4-chlorophényl)but-3-en-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.63 |
| Poids de la formule | 180.0342 |