Learn More
4-(4-Chlorophényl)but-3-én-2-one, TRC
Code produit 30364408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30364408 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364408 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC9940051G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 3160-40-5
Formule moléculaire C10H9OCl
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
SMILES CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC (E)-4-(4-chlorophényl)but-3-en-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 180.63
Poids de la formule 180.0342