Learn More
Acide 4-(4-chlorophényl)cyclohexanecarboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10049491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10049491 1 g Flacon en verre ambré 1g
10497052 10 g Flacon en verre ambré 10g
11306945 25 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10049491 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB02037DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 95233-37-7
Formule moléculaire C13H15ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 238.711
Numéro MDL MFCD06797626
Clé InChI NXXDIEYTMQYWJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, trans-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, e-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 4-4'-chlorophenyl cyclohexancarboxylic acid, cis-4-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, atovaquone related compound 1, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl-, trans, 1r,4r-4-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-4-chlorophenyl
CID PubChem 2735792
Nom IUPAC Acide4-(4-chlorophényl)cyclohexane-1-carboxylique
SMILES C1CC(CCC1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau (E)-4-(4-Chlorophenyl)cyclohexanecarboxylic acid
% min. CAS 97.0
Quantité 1 g
Conditionnement Flacon en verre ambré
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire ClC6H4C6H10CO2H
Poids de la formule 238.71
Pourcentage de pureté 97%