Learn More
4-[(4-Chlorophényl)méthyl]-1(2H)-phtalazinone, TRC
Code produit 30136449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136449 5 g 5g
30134665 25 g 25g
17964275 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136449 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3784005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53242-88-9
Formule moléculaire C15 H11 Cl N2 O
Poids moléculaire (g/mol) 270.71
Synonyme 4-(4-Chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one, Azelastine Hydrochloride Imp. D (EP)
Nom IUPAC 4-[(4-chlorophényl)méthyl]-2H-phtalazine-1-one
SMILES Clc1ccc(CC2=NNC(=O)c3ccccc23)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-chlorobenzyl)phthalazin-1(2H)-one
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C15H11ClN2O/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(19)18-17-14/h1-8H,9H2,(H,18,19)
Poids de la formule 270.056